Learn More
Diclorhidrato de p-fenilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7080905
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
624-18-0
C6H10Cl2N2
181.06
MFCD00013002
IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,4-diamine dihydrochloride, p-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-phenylenediamine dihydrochloride, fourrine ds, 1,4-benzenediamine, dihydrochloride, pelagol cd, pelagol grey cd, durafur black rc, fourrine 64
12205
benceno-1,4-diamina; diclorhidrato
C1=CC(=CC=C1N)N.Cl.Cl
624-18-0
C6H10Cl2N2
181.06
MFCD00013002
IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,4-diamine dihydrochloride, p-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-phenylenediamine dihydrochloride, fourrine ds, 1,4-benzenediamine, dihydrochloride, pelagol cd, pelagol grey cd, durafur black rc, fourrine 64
12205
benceno-1,4-diamina; diclorhidrato
C1=CC(=CC=C1N)N.Cl.Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Phenylenediamine dihydrochloride
Punto de fusión ∼265°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 3911749
Índice Merck 14,7285
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.07
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benceno-1,4-diamina, diclorhidrato
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.