Learn More
p-Nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-172634
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
100-19-6
C8H7NO3
165.15
MFCD00007355
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
7487
CHEBI:28735
1-(4-nitrofenil)etanona
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
100-19-6
C8H7NO3
165.15
MFCD00007355
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
7487
CHEBI:28735
1-(4-nitrofenil)etanona
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Nitroacetophenone
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 76°C to 80°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 202°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 288
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Nitroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.