Learn More
P-Cimeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024483
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
99-87-6
C10H14
134.222
MFCD00008893
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
7463
CHEBI:28768
1-Metil-4-propan-2-ilbenceno
CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
99-87-6
C10H14
134.222
MFCD00008893
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
7463
CHEBI:28768
1-Metil-4-propan-2-ilbenceno
CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
It is used in heat-exchange media, metal polishes, and thinners for lacquers/varnishes. Also used to make para-cresol, carvacrol, and synthetic resins. It is also used as a component of commercial terpene solvent mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en medios de intercambio de calor, barnices para metales y diluyentes para lacas/barnices. También se utiliza para obtener parecresol, carvacrol y resinas sintéticas. Igualmente, se emplea como componente de mezclas comerciales de disolventes terpenos.
Solubilidad
Soluble en agua a 0,023 g/l. 20 °C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Cymene
Punto de fusión -68°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.49
Cantidad 500 mL
Número UN UN2046
Beilstein 1903377
Índice Merck 14,2763
Información de solubilidad Soluble in water at 0.023g/L.20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 97%