Learn More
p-Cresol, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94253
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
106-44-5
C7H8O
108.14
MFCD00002376
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
2879
CHEBI:17847
4-metilfenol
CC1=CC=C(C=C1)O
106-44-5
C7H8O
108.14
MFCD00002376
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
2879
CHEBI:17847
4-metilfenol
CC1=CC=C(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Cresol
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 32.0°C to 34.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0340g/mL
Punto de ebullición 202.0°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06,389
Índice Merck 15,2564
Gravedad específica 1.034
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Viscosidad 8 mPa.s (35°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Cristalino sólido o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.