Learn More
Alfa Aesar™ Ácido p-arsanílico, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ B24595.22
Detalles adicionales : CAS : 98-50-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3465 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440448
  • 35.86€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 4
98-50-0
217.056
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
7389
ácido 4(-aminofenil)arsónico
C6H8AsNO3
MFCD00007819
p-arsanilic acid, arsanilic acid, 4-arsanilic acid, 4-aminophenyl arsonic acid, 4-aminobenzenearsonic acid, atoxylic acid, p-aminobenzenearsonic acid, aminophenylarsine acid, p-anilinearsonic acid, pro-gen
CHEBI:49477
C1=CC(=CC=C1N)[As](=O)(O)O
Especificaciones
p-Arsanilic acid
100g
C6H8AsNO3
UN3465
14,792
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
ácido 4(-aminofenil)arsónico
7389
217.06
>300°C
98-50-0
MFCD00007819
1102334
p-arsanilic acid, arsanilic acid, 4-arsanilic acid, 4-aminophenyl arsonic acid, 4-aminobenzenearsonic acid, atoxylic acid, p-aminobenzenearsonic acid, aminophenylarsine acid, p-anilinearsonic acid, pro-gen
C1=CC(=CC=C1N)[As](=O)(O)O
217.056
CHEBI:49477
98%
Videos
SDS Documentos