Learn More
Welch™ Sistema de bomba de combinación P 6 Z Chemvac
Marca: Welch™ 109030
Detalles adicionales : Peso : 25.50000kg
Especificaciones
230 V 50/60 Hz | |
P 6 Z | |
50/60 Hz | |
500 mm | |
2 x 10-3 mbar |
330 mm | |
97/110 l/min | |
340 mm | |
Sistema de bomba de combinación Chemvac | |
230 V |