Learn More
Ácido oxónico, sal de potasio 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041827
24.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2207-75-2
C4H2KN3O4
195.18
MFCD00010565
IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
2723920
CHEBI:80230
[K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2207-75-2
C4H2KN3O4
195.18
MFCD00010565
IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
2723920
CHEBI:80230
[K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Inhibidor de la uricasa
Oxonic acid potassium salt is an inhibitor of uricase. This product has been used for the inhibition of 5-fluorouracil-induced gastrointestinal toxicity without the loss of its antitumor activity in rats. It has also been used to induce hyperuricemia in rats; as it inhibits uric acid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de potasio de ácido oxónico es un inhibidor de la uricasa. Este producto se ha utilizado para la inhibición de la toxicidad gastrointestinal inducida por 5-fluorouracilo sin pérdida de su actividad antitumoral en ratas. También se ha utilizado para inducir hiperuricemia en ratas, ya que inhibe el metabolismo del ácido úrico.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Oxonic acid potassium salt
Punto de fusión 300°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,6947
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Nombre IUPAC potasio;4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazina-2-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.18