Learn More
Thermo Scientific™ Agar XLD (deshidratado)
Aísle Salmonella y Shigella de muestras clínicas y de alimentos con este medio selectivo.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0469B
140.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.61000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10517673
  • 271.00€ / 500 g
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aísle Salmonella y Shigella de muestras clínicas y de alimentos con el agar XLD Thermo Scientific™ Oxoid™ selectivo (deshidratado). El medio se basa en la fermentación de xilosa, la decarboxilación de lisina y la producción de sulfuro de hidrógeno para la diferenciación primaria de Shigella y Salmonella de bacterias no patógenas. La cuidadosa adición de desoxicolato de sodio inhibe el crecimiento de bacterias coliformes sin disminuir la capacidad de admitir Shigella y Salmonella.
Salmonella y Shigella son las principales causas de la enfermedad intestinal bacteriana cuya transmisión se produce por la ruta fecal oral, por contacto entre personas o por la ingestión de agua o alimentos contaminados.
Utilice el medio XLD para la detección de muestras que contienen flora mixta y que pueden albergar patógenos entéricos (p. ej., muestras médicas o productos alimentarios).
  • Fácil de leer: diferencie fácilmente Salmonella (colonias rojas con centros negros) de Shigella (colonias rojas) y otras bacterias coliformes (colonias amarillas opacas).
  • La sensibilidad y la selectividad superan las de los medios de placas tradicionales (p. ej., agar eosina azul de metileno y sulfito de bismuto, que tienden a suprimir el crecimiento de Shigella).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Medio XLD
Agar
Para 9,4 l de medio
Polvo
500 g
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Solo para uso en laboratorio