Learn More
Thermo Scientific™ Pastillas de solución Ringers Oxoid™
Las pastillas de solución Ringers Oxoid se utilizan para la preparación de diluyentes isotónicos para células bacterianas y muestras bacteriológicas.
Marca: Thermo Scientific™ BR0052G
53.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
Descripción
Las pastillas de solución Ringers Oxoid se utilizan para la preparación de diluyentes isotónicos para células bacterianas y muestras bacteriológicas.
Cada pastilla prepara 500 ml de solución.Especificaciones
Referencia industrial; AFNOR, BSI, IDF, ISO, NMKL. | |
Tableta | |
Cada uno |
Pastillas de solución Ringers | |
Reactivo | |
Cada pastilla para 500 ml de medio |
Solo para uso en laboratorio