Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Listeria Supplement
The Oxoid ONE Broth-Listeria is for the selective enrichment broth for Listeria species from food samples in 24 hours.
Marca:  Thermo Scientific™ SR0234E
Detalles adicionales : CAS : 1405-20-5 Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13215419
  • 205.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Oxoid ONE Broth-Listeria is for the selective enrichment broth for Listeria species from food samples in 24 hours.
Añadir a un caldo para Salmonella ONE n.º de cat. CM1091B.
Caldo ONE-Listeria: Formulación típica
  • Peptona: 26 g/l; mezcla de carbohidratos: 6 g/l; mezcla de sal: 10 g/l con un pH final de 7,4 ± 0,2 a 25 °C
Aspecto:
  • Medio deshidratado: polvo de color paja de flujo libre
  • Suplemento selectivo: pellet naranja/amarillo liofilizado
  • Medio preparado: líquido transparente de color paja oscuro
Nota:
Instrucciones de formulación
  • Suspenda 22 g de una base de caldo ONE-Listeria en 500 ml (44 g/l) de agua destilada
  • Mezcle bien y esterilice en autoclave a 121 °C durante 15 minutos
  • Enfríe el medio por debajo de 50 °C y añada asépticamente el contenido de un vial de un Suplemento selectivo de caldo ONE - Listeria (n.º art. SR0234) reconstituido según lo indicado
Protocolo de prueba
  • Añada 25 g de muestra de alimentos a 225 ml de caldo ONE-Listeria y homogenice durante un mínimo de 30 segundos para mezclar la muestra
  • Incube el caldo sin agitación a 30 °C durante 24 ± 2 horas
  • Agite suavemente la bolsa y, con un bucle microbiológico, retire 10 μl e inocule en un medio de agar adecuado, por ejemplo, el agar para listeria Brilliance (n.º art. N.° CM1080, SR0222 y SR0228) e incube correctamente (37 °C durante 24-48 horas)
  • Confirme las presuntas colonias en las placas de agar como especies de Listeria monocytogenes o Listeria mediante métodos apropiados (por ejemplo, mediante tinción de Gram, catalasa, oxidasa, kit de pruebas de látex para listeria Oxoid [n.º art. DR1126])
  • Oxoid O.B.I.S. mono [n.º art. ID0600], Listeria Microbact 12 l (N.º MB1128])
Especificaciones
Especificaciones
Listeria
Liofilizado
10/paq.
Suplemento de Caldo-Listeria ONE
Suplemento
Cada vial para 225 ml de medio
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Laboratory Use Only