Learn More
WTW™ OxiTop™ Control BOD Self-Check Measurement System
Providing time-saving and error-free automatic statistical evaluation.
3762.00€ - 6129.00€
Especificaciones
Tipo de conexión AK-540/B cable
Temperatura de funcionamiento (métrico) 5°C to 50°C
Exactitud ±1% of value ±1 hPa
Garantía 1 Year
Altura (métrico) 70 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
10012071
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
WTW™
208201
Controller OC 100, IS 6 inductive stirring system, 6 OxiTop™-C measuring units with IR interface, universal power supply, 6 sample bottles, 6 Rubber sleeves, 6 stirrer bars, vessel with measuring head, stirrer, software + cable, CO2 absorbent, nitrification inhibitor, overflow measuring flask, stirrer bars, stirrer bar remover, blocks of chart paper For self-check, 6 simultaneous measurements Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10682782
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
WTW™
208204
Controller OC 100, IS 12 inductive stirring system, 12 OxiTop™-C measuring units with IR interface, universal power supply, 12 sample bottles, 12 Rubber sleeves, 12 stirrer bars, vessel with measuring head, stirrer, software + cable, CO2 absorbent, nitrification inhibitor, overflow measuring flask, stirrer bars, stirrer bar remover, blocks of chart paper For self-check, 12 simultaneous measurements Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Convenient operation via practical controller
  • Suitable for large sample volumes - up to 100 parallel samples
  • Simple allocation by automatic sample ID
  • Complete package for 6 or 12 measuring points
  • Successor of the OxiTop system
  • Infrared interface and software-controlled functions
  • Data can be transferred to a PC for evaluation via the cable AK-540/B and the communications program Achot OC
Especificaciones
Especificaciones
AK-540/B cable
±1% of value ±1 hPa
70 mm
70 mm
5°C to 50°C
1 Year
2.8 in.