Learn More
Oxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758613
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
471-46-5
C2H4N2O2
88.06
MFCD00008007
YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N
ethanediamide, oxalamide, oxamimidic acid, oxalic acid diamide, diaminoglyoxal, oxamid, amid kyseliny stavelove, formimidic acid, 1-carbamoyl, oxamid czech, unii-sbe4m0223e
10113
CHEBI:48248
oxamida
C(=O)(C(=O)N)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
471-46-5
C2H4N2O2
88.06
MFCD00008007
YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N
ethanediamide, oxalamide, oxamimidic acid, oxalic acid diamide, diaminoglyoxal, oxamid, amid kyseliny stavelove, formimidic acid, 1-carbamoyl, oxamid czech, unii-sbe4m0223e
10113
CHEBI:48248
oxamida
C(=O)(C(=O)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Oxamide
Punto de fusión 491°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCOCONH2
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 545
Índice Merck 15, 7017
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in hot water,alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.