Learn More
Oxamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Oxamide is used as a stabilizer for nitrocellulose preparations. It also finds use in APCP rocket motors as a high performance burn rate suppressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La oxamida se utiliza como estabilizador para las preparaciones de nitrocelulosa. También se usa en los motores de los cohetes APCP como supresor de la tasa de combustión de alto rendimiento.
Solubilidad
Soluble en etanol; ligeramente soluble en agua e insoluble en éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
La oxamida se utiliza como estabilizador para las preparaciones de nitrocelulosa. También se usa en los motores de los cohetes APCP como supresor de la tasa de combustión de alto rendimiento.
Solubilidad
Soluble en etanol; ligeramente soluble en agua e insoluble en éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Oxamide |
Punto de fusión | ∼350°C (decomposition) |
Densidad | 1.667 |
Olor | Odorless |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1743262 |
Índice Merck | 14,6918 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,slightly soluble in water and insoluble in diethyl ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.07 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |