Learn More
Bromuro de oxalilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737128
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
15219-34-8
C2Br2O2
215.83
MFCD00000113
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride
84841
dibromuro de oxalilo
BrC(=O)C(Br)=O
15219-34-8
C2Br2O2
215.83
MFCD00000113
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride
84841
dibromuro de oxalilo
BrC(=O)C(Br)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Oxalyl bromide
Punto de fusión -19.0°C
Densidad 2.3000g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 103.0°C (720.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCOCOBr
Índice de refracción 1.5205 to 1.5225
Cantidad 25 g
Fieser 01,767; 01,1137
Gravedad específica 2.3
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.83
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido