Learn More
Ácido oxálico, sol. ac. 5 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313737
36.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
144-62-7
C2H2O4
90.034
MFCD00002573
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
971
CHEBI:16995
ácido oxálico
C(=O)(C(=O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
144-62-7
C2H2O4
90.034
MFCD00002573
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
971
CHEBI:16995
ácido oxálico
C(=O)(C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Oxalic acid
Número UN UN3265
Concentración Sol. ac. al 5 % p/v
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.04
Cantidad 1 l
Olor Inodoro
Forma física Líquido