Learn More
Oxalacetic acid, 98+%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 015789.09
Detalles adicionales : CAS : 328-42-7 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377138
  • 134.00€ / 10 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
328-42-7
132.071
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
970
2-oxobutanedioic acid
C4H4O5
MFCD00002592
oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
CHEBI:30744
C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Oxalacetic acid
161°C (decomposition)
328-42-7
C4H4O5
UN3261
14,6909
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
2-oxobutanedioic acid
970
132.07
≥98%
88° (190°F)
10g
>98%
MFCD00002592
1705475
oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
132.071
CHEBI:30744
Powder
Videos
SDS Documentos