Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto del sistema Owl™ EasyCast™ B2 y B3
Los sistemas de minigel Thermo Scientific™ EasyCast proporcionan flexibilidad en un formato de tamaño muy reducido.
Marca: Thermo Scientific™ B2-CST
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Los sistemas de minigel Thermo Scientific™ EasyCast proporcionan flexibilidad en un formato de tamaño muy reducido.
Para su uso con el sistema de gel Owl EasyCast B2 y B3.Especificaciones
Molde externo (bandejas y peines no incluidos) | |
Mini | |
Colador | |
12 cm |
Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B2 y B3 | |
Owl™, EasyCast™ | |
14 cm |