Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto de los sistemas de minigel y multigel Owl™ EasyCast™ B1A y A2-OK
Para su uso con los sistemas de minigel y multigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast B1A y A2-OK.
Marca: Thermo Scientific™ B1A-UVT
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
Para su uso con los sistemas de minigel y multigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast B1A y A2-OK.
Uso idóneo con los sistemas de minigel y multigel EasyCast B1A y A2-OK .Especificaciones
Bandeja de gel UVT con juntas EasyCast™ | |
Mini | |
Bandeja de gel | |
7 cm |
Sistema de electroforesis de minigel B1A y multigel A2-OK Owl™ EasyCast | |
Owl™, EasyCast™ | |
8 cm |