Learn More
Thermo Scientific™ Peines para el sistema de electroforesis de mini gel Owl™ EasyCast™ B1
Elimine el montaje de peines con este surtido de peines de una sola pieza y alta resistencia, para el uso con el sistema de electroforesis de mini gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1.
Marca:  Thermo Scientific™ B1-8C
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12454557
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Elimine el montaje de peines con los peines para el sistema de electroforesis de mini gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1. Estos peines de una sola pieza y alta resistencia se destinan al uso con el sistema de electroforesis de mini gel EasyCast™ B1.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Información para pedidos:
Los números de categoría B1-Rl-9C, -9D, -17C y -17D corresponden a los peines (2X) y (1X) con formato de pipeta de 12 y 8 canales
Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM). Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Especificaciones
Especificaciones
Peine de 8 dientes estándar; grosor de 1,0 mm
Mini
Peine
1 mm
Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B1
Owl™, EasyCast™
8