Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto del sistema de electroforesis en gel grande Owl™ D2
El sistema de electroforesis en gel grande Thermo Scientific™ Owl D2 es ideal para protocolos con grandes cantidades de muestras.
Marca:  Thermo Scientific™ D2-UVT
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12464607
  • 190.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El sistema de electroforesis en gel grande Thermo Scientific™ Owl D2 es ideal para protocolos con grandes cantidades de muestras.
  • La bandeja de gel UVT incorpora compuertas traseras con juntas que proporcionan estanqueidad a prueba de fugas sin usar cinta adhesiva
  • Las ranuras del peine se disponen de forma que pueden organizarse hasta 12 juegos de muestra sobre el mismo gel
Especificaciones
Especificaciones
Bandeja de gel UVT con juntas EasyCast™
Owl™
10,2 cm
Sistema de electroforesis en geles anchos Owl™ D2
Bandeja de gel
14,4 cm