Learn More
Thermo Scientific™ Estándar en sistemas de electroforesis en geles anchos Owl™ D2, 20 dientes, 1.5 mm de grosor de diente
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs.
Marca: Thermo Scientific™ D1-10D
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Descripción
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis Systems.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.Especificaciones
Estándar; 10 dientes; Grosor de 1,5 mm | |
Owl™ | |
10 |
Sistema de electroforesis en geles anchos Owl™ D2 | |
Peine | |
1,5 mm |