Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Standard Comb
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece combs. For use with the Fisherbrand™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis Systems.
54.20€ - 78.55€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1 |
---|---|
Línea de productos | Owl™ |
Tipo | Peine |
Código de producto | Marca | Descripción | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12473647
|
Thermo Scientific™
A1-RL-25C |
Peine de carga rápida | 25 (2X) | 1,0 mm |
78.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12483647
|
Thermo Scientific™
A1-RL-9C |
Peine de carga rápida | 9 (1X) | 1,0 mm |
54.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12493647
|
Thermo Scientific™
A1-RL-9D |
Peine de carga rápida | 9 (1X) | 1,5 mm |
54.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11986916
|
Thermo Scientific™
A1-RL-25D |
Peine de carga rápida | 25 (2X) | 1,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Combs, for use with Owl A1 Large Gel Electrophoresis Systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.Especificaciones
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1 | |
Owl™ | |
Peine |