Learn More
Invitrogen™ Ovine VEGF-A ELISA Kit
Ovine VEGF-A quantitates ovine VEGF-A in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ ESH8RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17195969
  • 2215.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ovine VEGF-A quantitates ovine VEGF-A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant ovine VEGF-A.
El VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) es una glicoproteína homodimérica ligada a disulfuro 45 kDa implicada en la angiogénesis que promueve la progresión del tumor y la metástasis. VEGF tiene una variedad de efectos sobre el endotelio vascular, incluyendo la capacidad de promover la viabilidad de las células endoteliales, la mitogénesis, la quimiotaxis y la permeabilidad vascular. Actualmente, la familia VEGF incluye VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E y PIFF. VEGF y su sistema receptor han demostrado ser los reguladores fundamentales en la señalización celular de la angiogénesis. La mayoría de los tumores tienen el requisito absoluto de la angiogénesis, y VEGF ha sido descrito como la citoquina angiogénica más potente asociada a este proceso. Hasta la fecha se han descrito 5 isoformas diferentes de VEGF. Estas isoformas se generan como resultado del empalme alternativo de un solo gen de VEGF. Se ha demostrado que estas diferentes isoformas se unen a dos receptores de tirosina-quinasa flt-1 (VEGFR-1) y flk-1/KDR (VEGFR-2), que se han expresado casi exclusivamente en células endoteliales. VEGF y sus receptores de unión de alta afinidad, las tirosina quinasas FLK1 y FLT1, se consideran importantes para el desarrollo de la vasculatura embrionaria. Los estudios han demostrado que una forma alternativamente empalmada de FLT1 produce una proteína soluble, llamada sFLT1, que une el factor de crecimiento endotelial vascular con alta afinidad, desempeñando un papel inhibitorio en la angiogénesis. Los niveles elevados de VEGF están relacionados con el síndrome de POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía monoclonal, cambios en la piel), también conocido como síndrome de Crow-Fukase que afecta a múltiples órganos en el cuerpo.
Especificaciones
Especificaciones
factor angiogénico; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; homólogo a VEGF121 humano; MGC70609; MVCD1; factor de crecimiento endotelial vascular ovino; RP1-261G23.1; producto de proteínas sin nombre; VAS; factor de crecimiento endotelial vascular; precursor de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF); factor de crecimiento endotelial vascular isoforma 121; factor de crecimiento endotelial vascular 164; factor de crecimiento endotelial vascular 165 b; factor de crecimiento endotelial vascular isoforma 182; factor de crecimiento endotelial vascular 188; factor de crecimiento endotelial vascular isoforma 188; factor de crecimiento endotelial vascular 189; factor de crecimiento endoteliar vascular A, factor de crecimiento endotelial vascular A121; factor de crecimiento endotelial vascular A165; factor de crecimiento endotelial vascular Aa; factor de crecimiento endotelial vascular A-A; factor de crecimiento endotelial vascular isoforma 165; factor de permeabilidad vascular; vasculotropina; vegf; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; VEGFA; vegf-a; vegfaa; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF ant; wu:fj82c06
4 pg/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
VEGFA
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 4,10 a 1000 pg/ml
Biotina
Suero
P50412
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
5 x 96 pruebas
Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
VEGF
4 h 45 min