Learn More
Honeywell™ Overspec Safety Glasses
Click to view available options
Tinción de lente:
Clear
Gray
Transparente
Tamaño:
Medio
Medium
Grande
Large
Descripción
- Cobertura para encima de las gafas, lo que permite a los trabajadores una protección total mientras usan gafas graduadas
- Ajustables y flexibles
- Las varillas con núcleo de alambre ofrecen flexibilidad para un ajuste seguro y personalizado
- Varillas de trinquete (3 posiciones) para un ajuste aún más personalizado
- Para su uso en las industrias agrícolas, de fabricación y farmacéuticas
- Protección contra la abrasión, partículas atmosféricas, riesgo biológico, impacto
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Categoría EC PPE: 2, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000, certificado de la CE: C899.1B-D, declaración de la CE: C899.3B-D |
Tinción de lente | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en las industrias agrícolas, de fabricación y farmacéuticas |
Color de marco | Azul, negro |
Tamaño | Grande |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Nailon |