Learn More
Velp Scientifica™ Unidad de digestión Kjeldahl automática de la serie DKL
BIOPHARMA
Código de producto. p-8012691 Tienda Velp Productos
Click to view available options
Admite:
12 tubos de ensayo de 250/400 ml (42 mm de diám.)
20 tubos de ensayo de 250 ml (42 mm de diám.)
42 tubos de ensayo de 100 ml (26 mm de diámetro)
8 tubos de ensayo de 250 ml (42 mm de diám.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11705654
Marca: Velp Scientifica™ S30100180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una excelente homogeneidad de temperatura y precisión. ™ La unidad de digestión Kjeldahl automática VELP Scientifica de la serie DKL se suministra con un elevador automático y un tapón de succión automático; es un paquete completo que incluye tubos de ensayo, gradilla de muestras y bandeja de goteo
Fiabilidad excelente
  • Bloque de aluminio para una homogeneidad absoluta de la temperatura
  • Conductividad inigualable para una respuesta rápida hasta a 450 °C
  • Cumple con el estándar de buenas prácticas de laboratorio.
  • Consumibles de calidad superior
Funcionalidad práctica
  • Pantalla LCD para una comprensión inmediata
  • Hasta 6 idiomas disponibles de una amplia selección
  • Todos los artículos necesarios se suministran en un solo paquete
  • Selección optimizada de tamaño muy reducido
  • Selección de modelos para diferentes cargas de trabajo:
    • DKL 8 (8 posiciones con tubos de 250 ml, Ø 42 mm)
    • DKL 12 (12 posiciones con tubos de 250/400 ml, Ø 42 mm)
    • DKL 20 (20 posiciones con tubos de 250/400 ml, Ø 42 mm)
    • DKL 42/26 (42 posiciones con tubos de 100 ml, Ø 26 mm)
Especificaciones
Tipo de producto Digestor
Pantalla Gráfico LCD
Hertz 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 2300 W
Fondo (imperial) 23 in.
Fondo (métrico) 584 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 584 x 322 x 690 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 2300 W
Altura (imperial) 27.2 in.
Altura (métrico) 690 mm
Admite 42 tubos de ensayo de 100 ml (26 mm de diámetro)
Material Acero inoxidable pintado con epoxi
Temperatura máxima (imperial) 842°F
Temperatura máxima (métrico) 450 °C
Anchura (imperial) 12.7 in.
Anchura (métrico) 322 mm