Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
Marca:  Labcon 3403-807-000-9
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17567606
  • 221.00€ / paquete de 10000
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñados para volver a tapar fácilmente tubos de extracción de sangre, tubos de ensayo de vidrio y tubos de cultivo de plástico, los tapones de sobreajuste son ideales para los protocolos que requieren centrifugación, agitación
    y refrigeración.
  • Los tapones de sobreajuste de LabCon, que se ofrecen en una gran variedad de colores brillantes, son la alternativa ideal a los costosos tapones de parafilm o a los tapones propensos a la evaporación.
  • El tapón incluye una palanca de pulgar integrada para facilitar la apertura y estrías verticales para un agarre seguro
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polietileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de sobreajuste
13 mm
No esterilizable en autoclave
Azul
1000/bolsa, 10 bolsas/caja
No estéril
No
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Polietileno clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Protocolos que requieren centrifugación, agitación y refrigeración
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Tubos para cultivo