Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
Marca: Labcon 3504-800-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.41730kg
Descripción
- Diseñados para volver a tapar fácilmente tubos de extracción de sangre, tubos de ensayo de vidrio y tubos de cultivo de plástico, los tapones de sobreajuste son ideales para los protocolos que requieren centrifugación, agitación
y refrigeración. - Los tapones de sobreajuste de LabCon, que se ofrecen en una gran variedad de colores brillantes, son la alternativa ideal a los costosos tapones de parafilm o a los tapones propensos a la evaporación.
- El tapón incluye una palanca de pulgar integrada para facilitar la apertura y estrías verticales para un agarre seguro
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Tapón de sobreajuste | |
16 mm | |
No esterilizable en autoclave | |
Natural | |
1000/bolsa, 10 bolsas/caja | |
No estéril | |
Sí |
No | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Polietileno clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Protocolos que requieren centrifugación, agitación y refrigeración | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Tubos para cultivo |