Learn More
MP Biomedicals™ Ovalbumin, 5g
Marca:  MP Biomedicals™ 08950512
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.01890kg
Código de producto. 11414326
  • 593.60€ / 5 g
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Immunoassay
5g
-20°C
Lyophilized
Ovalbumin from Chicken Egg
Chicken Egg
Chicken