Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE ovaladas
Proporciona acción de agitación estable. La barra agitadora ovalada de PTFE Fisherbrand; proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo plano.
3.82€ - 37.75€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Forma Óvalo
Ver más especificaciones
Productos 19
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11898872
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
20mm 10mm
21.55€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16285831
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
50 mm 20 mm
33.35€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11828882
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
40mm 20mm
21.09€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11808882
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
30 mm 16 mm
32.55€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16295831
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Fisherbrand™
64 mm 20 mm
36.00€
paquete de 5
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Aggiungi al carrello
11828952
Vedi i prodotti accessori missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Fisherbrand™
15mm 6mm
14.00€
paquete de 10
View alternative products
Save Up to 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
11868952
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
50 mm 17 mm
25.90€
paquete de 5
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Add to basket
11838952
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
25mm 10mm
20.10€
paquete de 10
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Add to basket
11844792
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
25 mm 12 mm
25.10€
paquete de 10
View alternative products
Save Up to 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
16245831
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
35 mm 16 mm
37.75€
paquete de 10
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Add to basket
10609162
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
70mm 20mm
10.85€
cada uno
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Add to basket
11888872
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
10mm 5mm
15.35€
paquete de 10
View alternative products
Save Up to 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
11517802
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
20mm 10mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10445231
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
25 mm 12 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10603731
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
40mm 20mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11507802
View accessory products View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
15mm 6mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11858952
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
40 mm 13 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11338703
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
30 mm 16 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11597792
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
10mm 5mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
  • Barra agitadora magnética de uso general y estable
  • Proporciona una excelente turbulencia para matraces de fondo redondo y recipientes
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
Blanco
Óvalo
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Matraces de fondo redondo
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications