Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE ovaladas
Proporciona acción de agitación estable. La barra agitadora ovalada de PTFE Fisherbrand; proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo plano.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01400kg
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Proporciona una excelente turbulencia para matraces y recipientes de fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
16 mm | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Blanco | |
Matraces de fondo redondo | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Óvalo |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Barras agitadoras de PTFE ovaladas | |
5/Paq. | |
Sí | |
35 mm |