Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE ovaladas
Proporciona acción de agitación estable. La barra de agitación ovalada de PTFE Fisherbrand; proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo plano.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
- Barra de agitación magnética de uso general y estable
- Presenta una excelente agitación en recipientes y matraces de fondo redondo
- Esterilizable en autoclave