Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE ovaladas
Proporciona acción de agitación estable. La barra agitadora ovalada de PTFE Fisherbrand; proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo plano.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10609162
  • 12.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío
19-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Barra de agitación magnética de uso general y estable
  • Presenta una excelente agitación en recipientes y matraces de fondo redondo
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Óvalo
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Blanco
Matraces de fondo redondo
Barras agitadoras de PTFE ovaladas
70 mm
PTFE
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
1 unidad
20 mm