Learn More
Uvex™ Outdoor Jacket 7408-Moonless Night
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
154.00€
Especificaciones
Sexo Para hombre
Color Gris
Tipo de tapón Cremallera, cierres a presión
Desechables No
Grosor 145 g/m²
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17200392
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8941914
XXXL
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17210392
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8941915
XXXXL
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17220392
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8941916
5X-Grande
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17230392
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8941917
XXXXXXL
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17240382
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8941908
XS
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17250382
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8941909
Pequeño
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17260382
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8941910
Medio
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17270382
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8941911
Grande
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17280382
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8941912
XL
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17290382
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8941913
XXL
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Material: 100% polyamid with PU-finish inside jacket: 100% polyester
  • Micro fleece 3 in 1 functional jacket in breathable, wind and waterproof rep-top-material.
  • Ideal for applications in the winter and for the in-between seasons.
  • Contrasting colored inserts on shoulder, sleeves and bodice, reflective piping on front and back side for better visibility, zip-in fleece jacket with 3-points- fixation, combination of gliding lining and ventilating mesh lining, much storage spaces trough side pockets
  • Napoleonpocket and inside pocket with zip fastener and inside mobile phone pocket, hood is able to stow in collar, comfortable collar lining in fleece, in front concealed 2-way zip fastener with chin protection facing, elastic seamed sleeves with Velcro fastener, width-adjustable, seam with elastic draw-string inside jacket: fleece jacket separately to wear
  • 2 side pocket and inside chest pocket left, 1 chest pocket with zip fastener
  • Sizes: S XXXL
  • Care instructions: 30°C washable (gentle wash), impossible are chlorinate, ironing, dry cleaning and tumble dryer
Especificaciones
Especificaciones
Para hombre
Cremallera, cierres a presión
145 g/m²
Gris