missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Outdoor Jacket 7408-Moonless Night

Catalog Number 17270382
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

  • Material: 100 % poliamida con acabado de PU, interior de la chaqueta: 100 % poliéster
  • Chaqueta funcional micropolar 3 en 1 en material superior transpirable, resistente al viento y al agua.
  • Ideal para su uso en invierno y entre temporada.
  • Insertos de color en contraste en los hombros, las mangas y el cuerpo, bordes reflectantes en la parte delantera y trasera para una mejor visibilidad, chaqueta de forro polar con cremallera de 3 puntos de fijación, combinación de forro deslizante y forro de malla ventilada, muchos espacios de almacenamiento gracias a los bolsillos laterales
  • Bolsillo Napoleón y bolsillo interior con cierre de cremallera y bolsillo interior para el teléfono móvil; la capucha se puede guardar en el cuello, cómodo forro del cuello en forro polar, en la parte delantera cierre de cremallera de 2 vías oculto con revestimiento de protección de la barbilla, mangas con costura elástica con cierre de velcro, ajustable en anchura, costura con cordón elástico en el interior de la chaqueta: chaqueta de forro polar por separado para llevar
  • 2 bolsillos laterales y un bolsillo interior en el pecho izquierdo, 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
  • Tamaños: S XXXL
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C (lavado delicado), no usar cloro, no planchar, no apto para limpieza en seco, no secar en secadora
Tamaño Grande
Sexo Para hombre
Color Gris
Tipo de tapón Cremallera, cierres a presión
Desechables N.º
Grosor 145 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'