Learn More
Uvex™ Outdoor Jacket 7408-Midnight Navy
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
154.00€
Especificaciones
Sexo | Para hombre |
---|---|
Color | Azul |
Tipo de tapón | Cremallera, cierres a presión |
Desechables | No |
Grosor | 145 g/m² |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17200382
|
Uvex™
8941814 |
XXXL |
154.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17210382
|
Uvex™
8941815 |
XXXXL |
154.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17220382
|
Uvex™
8941816 |
5X-Grande |
154.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17230382
|
Uvex™
8941817 |
XXXXXXL |
154.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17240372
|
Uvex™
8941808 |
XS |
154.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17250372
|
Uvex™
8941809 |
Pequeño |
154.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17260372
|
Uvex™
8941810 |
Medio |
154.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17270372
|
Uvex™
8941811 |
Grande |
154.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17280372
|
Uvex™
8941812 |
XL |
154.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17290372
|
Uvex™
8941813 |
XXL |
154.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
- Material: 100% polyamid with PU-finish inside jacket: 100% polyester - micro fleece 3 in 1 functional jacket in breathable
- Wind and waterproof rep top material.
- Ideal for applications in the winter and for the in-between seasons.
- Contrasting colored inserts on shoulder, sleeves and bodice, reflective piping on front and back side for better visibility, zip-in fleece jacket with 3-points- fixatio, combination of gliding lining and ventilating mesh lining, much storage spaces trough side pockets
- Napoleonpocket and inside pocket with zip fastener and inside mobile phone pocket, hood is able to stow in collar, comfortable collar lining in fleece, in front concealed 2-way zip fastener with chin protection facing, elastic seamed sleeves with Velcro fastener, width-adjustable, seam with elastic draw-string inside jacket: fleece jacket separately to wear
- 2 side pocket and inside chest pocket left, 1 chest pocket with zip fastener
- Sizes: S XXXL
- Care instructions: 30°C washable (gentle wash), impossible are chlorinate, ironing, dry cleaning and tumble dryer
Especificaciones
Para hombre | |
Cremallera, cierres a presión | |
145 g/m² |
Azul | |
No |