missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OTUD7B Mouse anti-Human, Clone: 2C12D9, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

121.38€ - 325.38€

Especificaciones

Antígeno OTUD7B
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Conjugado Unconjugated
Formato Liquid
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818005
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66276-1-IG-150UL
150 μL
325.38€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 13-12-2021
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16828005
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66276-1-IG-20UL
20 μL
121.38€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 13-12-2021
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Negative regulator of the non-canonical NF-kappa-B pathway that acts by mediating deubiquitination of TRAF3, an inhibitor of the NF-kappa-B pathway, thereby acting as a negative regulator of B-cell responses. In response to non-canonical NF- kappa-B stimuli, deubiquitinates ′Lys-48′-linked polyubiquitin chains of TRAF3, preventing TRAF3 proteolysis and over-activation of non-canonical NF-kappa-B. Negatively regulates mucosal immunity against infections. Mediates deubiquitination of EGFR. Has deubiquitinating activity toward ′Lys-11′, ′Lys-48′ or ′Lys-63′- linked polyubiquitin chains. In vitro, has preference for ′Lys- 11′-linked polyubiquitin chains; however such data are unsure in vivo. Hydrolyzes both linear and branched forms of polyubiquitin.
Especificaciones

Especificaciones

OTUD7B
Western Blot
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Monoclonal
-20°C
1 mg/mL
Unconjugated
Mouse
Human
IgG2b
Protein A
Antibody
SDS
Product Certifications