Learn More
OTOP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 18819-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16818664
  • 109.00€ / 20 microlitros
Envío estimado: 02-11-2021
Descripción
Descripción
OTOP3 belongs to the otopetrin family.
Especificaciones
Especificaciones
OTOP3
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q7RTS5, Q80UF9
OTOP3, otopetrin 3
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
347741, 69602
Western Blot
Unconjugated
OTOP3
Liquid
OTOP3
Peptide
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse