Learn More
Alfa Aesar™ Osmium(VIII) oxide, 2% aq. soln.
Marca:  Alfa Aesar™ 045384.9W
Detalles adicionales : CAS : 20816-12-0 Peso : 0.00002kg Transport : UN number : 3287 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 2mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442237
  • 91.92€ / 2 ml
En stock, listo para ser enviado: 6
20816-12-0
254.226
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
30318
O=[Os](=O)(=O)=O
O4Os
MFCD00011150
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
tetraoxoosmio
Especificaciones
Osmium (VIII) oxide
O4Os
UN3287
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
tetraoxoosmio
30318
Líquido
Chlorine-like
De incoloro a amarillo
20816-12-0
MFCD00011150
14,6893
Soluble in alcohol,ether,chloroform,benzene,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride
O=[Os](=O)(=O)=O
254.226
254.1
2% aq. soln.
Air Sensitive
2mL
Videos
SDS Documentos