Learn More
Tetróxido de osmio, solución al 2,5 % de peso en tert-butanol, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 197450250
Detalles adicionales : CAS : 20816-12-0 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidaciónEspecificaciones
Osmium tetroxide | |
Blanco a amarillo | |
25 mL | |
OsO4 | |
01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 | |
15, 6990 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
tetraoxoosmium | |
30318 | |
2.5 wt% Min. | |
0.811 |
20816-12-0,75-65-0 | |
Masa fundida, cristales o solución de limón | |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
4°C | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
O=[Os](=O)(=O)=O | |
254.23 | |
254.2 | |
Frasco de vidrio | |
0.8110g/mL |
Seguridad y manipulación
- Osmium tetroxide, 2.5 wt% solution in t-butanol, stabilized
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.