Learn More
Alfa Aesar™ Osmium, plasma standard solution, Specpure™, Os 1000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 013871.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11490370
  • 970.00€ / 500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD00011147
Especificación
Osmium plasma standard solution
(NH4)2OsCl6 in 20% HCl
UN1789
Specpure™
Os 1000μg/mL
MFCD00011147
Liquid
500mL