Learn More
Alfa Aesar™ Osmium(III) chloride trihydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Os 52-56%
Marca:  Alfa Aesar™ 033480.01
Detalles adicionales : CAS : 135296-80-9 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 0.25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317738
  • 91.90€ / 0.25 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
135296-80-9
350.625
UACQLNPCDXDCID-UHFFFAOYSA-K
57348105
O.O.O.Cl[Os](Cl)Cl
Cl3H6O3Os
MFCD00011148
osmium iii chloride trihydrate, osmium trichloride trihydrate, cl3os.3h2o, acmc-20ak04, trichloroosmium-water 1/3, trichloroosmium trihydrate, osmium iii chloride trihydrate, premion
trichloroosmium;trihydrate
Especificación
Osmium(III) chloride trihydrate
(metals basis)
OsCl3·3H2O
UN3260
UACQLNPCDXDCID-UHFFFAOYSA-K
trichloroosmium;trihydrate
57348105
Crystalline
Premion™
Black-Red
135296-80-9
Cl3H6O3Os
MFCD00011148
osmium iii chloride trihydrate, osmium trichloride trihydrate, cl3os.3h2o, acmc-20ak04, trichloroosmium-water 1/3, trichloroosmium trihydrate, osmium iii chloride trihydrate, premion
O.O.O.Cl[Os](Cl)Cl
350.625
350.60 (296.56 Anhydrous)
99.99%
Os 52 to 56%
0.25g