Learn More
Orthophosphoric acid ≥85%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number p-7220832
136.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
7664-38-2
H3O4P
97.99
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Phosphoric acid
ácido fosfórico
OP(O)(O)=O
7664-38-2
H3O4P
97.99
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Phosphoric acid
ácido fosfórico
OP(O)(O)=O
Exceeds ACS Specifications
Color Máx. 10 (APHA)
Punto de fusión de 28 °C
Densidad 1,71 - 1,87 g/cm³ (25 °C)
Metales pesados (como Pb) 0,001% máx.
Envase Frasco de plástico
Sustancias reductoras Supera prueba
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 85.0%
Cantidad 1 L
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.