Learn More
Abnova™ ORM1 (Human) Recombinant Protein
Human ORM1 full-length ORF ( AAH26238, 18 a.a. - 201 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00005004-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16108621
  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 17-01-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: AQIPLCANLVPVPITNATLDRITGKWFYIASAFRNEEYNKSVQEIQATFFYFTPNKTEDTIFLREYQTRQDQCIYNTTYLNVQRENGTISRYVGGQEHFAHLLILRDTKTYMLAFDVNDEKNWGLSVYADKPETTKEQLGEFYEALDCLRIPKSDVVYTDWKKDKCEPLEKQHEKERKQEEGES
Especificaciones
Especificaciones
AAH26238
orosomucoid 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ORM1
GST
5004
Wheat germ expression system
25 μg
AGP-A, AGP1, ORM
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer