Learn More
Thermo Scientific™ Titulador de pH Orion Star T910 y kits
Hemos integrado nuestra tecnología electroquímica principal con un vanguardista sistema de dispensación para crear el titulador de pH Orion Star T910. Se trata de un sistema moderno, simplificado y automatizado diseñado para que realizar valoraciones sea más fácil, fiable y reproducible que las titulaciones manuales.
Marca: Thermo Scientific™ START9101
4651.39 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.45100kg
Descripción
Utilice el titulador de pH Orion Star T910 para titulaciones concretas de ácidos y bases, entre las que destacan la acidez titulable de zumos y vinos, la acidez de productos alimentarios, la alcalinidad de las aguas, la alcalinidad y la acidez de productos de consumo, el número de ácido total (TAN) y el número de base total (TBN). Entre las técnicas de titulación se incluyen las titulaciones de punto de equivalencia y titulaciones de punto final predefinido de pH para permitir un análisis de muestras versátil. Combine la opción del titulador con cualquiera de nuestros electrodos de pH ROSS de gama alta o seleccione uno de nuestros kits de titulador y electrodo preconfigurados para conseguir un descuento por paquetes.
•Resultados exactos y reproducibles: Automatizar el flujo de trabajo de la valoración permite realizar análisis usando siempre los mismos parámetros de configuración y cálculos
•Tiempo de configuración más rápido: Configure y guarde los parámetros del electrodo, del valorante y de la valoración una vez con ayuda de los métodos
•Rendimiento mejorado del laboratorio: Inicie la valoración y deje que el instrumento funcione sin supervisión
•Reducción de los costes y el tiempo de inactividad: Sustituya con facilidad las piezas del valorador para minimizar los tiempos de inactividad para tareas de mantenimiento; además, los duraderos electrodos reducen el coste de propiedad
•Documente de forma segura los resultados de las pruebas: Vea los resultados en vivo en la tabla de resumen y en el registro de 100 puntos de datos
•Base de datos de las aplicaciones: Los métodos preprogramados probados y validados se pueden cargar en su valorador
•Kit estándar ROSS con 8102electrodo de pH BNUWP ROSS Ultra y 927007MD sonda ATC de temperatura de acero inoxidable es ideal para la mayoría de las valoraciones de pH estándar y especialmente las valoraciones de punto final preestablecidas que incluyen temperatura
•El kit ROSS Sure-Flow con 8172electrodo de pH BNWP ROSS Sure-Flow está diseñado para muestras difíciles que pueden obstruir los electrodos de pH estándar o que requieren una unión tipo manguito de flujo rápido
Especificaciones
Ciclos de aclarado automáticos para el enjuagado y volumen de dispensación discreto con opción continua; Excede acc | |
± 0,2 mV | |
±0,2 °C | |
Sí, ajustable | |
10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml | |
Desde 1 hasta 5 | |
1 | |
Exportación de registros de datos como archivo CSV o PDF, formato largo o corto | |
Kit de titulador de pH estándar ROSS Orion Star T910 | |
Titulador de ácido/base | |
Titulaciones de ácidos y bases, entre las que destacan la acidez titulable de zumos y vinos, la acidez de productos alimentarios, la alcalinidad de las aguas, la alcalinidad y la acidez de productos de consumo, el número de ácido total (TAN) y el número de base total (TBN) | |
BNC (electrodo de pH), punta de alfiler (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada para el agitador (sonda de agitador) | |
Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español | |
La memoria no volátil conserva los registros de datos y la configuración | |
Orion Star T910 | |
0,5 % RSD, en función de las condiciones medioambientales y del uso | |
Electrodo de pH, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura y sonda de agitación | |
Desde -2 hasta 20 | |
El accionamiento de la bureta ofrece una tecnología avanzada de micropaso con 25.600 micropasos por revolución del motor para un posicionamiento suave y preciso de la bureta (más de 2 millones de micropasos en todo el rango de recorrido de la bureta) | |
0,001, 0,01, 0,1 (a seleccionar por el usuario) | |
Incremento automático, manual o desactivado | |
De 41° a 104 °F | |
Calibración de desplazamiento de 1 punto opcional | |
Manual o automático | |
Titulación estandarizada o introducción manual de la concentración | |
Sí, con el flujo de trabajo Iniciar titulación nueva | |
Titulación directa o inversa | |
Garantía de sustitución de 1 año | |
100-240 V, 50/60 Hz |
Titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medidas directas | |
± 0,002 pH | |
Notificaciones al completar el ciclo de titulación, alcanzar el volumen máximo de titulador, completar el registro de datos, alcanzar la fecha de calibración y recordatorio de mantenimiento | |
Valor fijo o variable con titulación | |
pH y temperatura | |
CE, TUV 3 en 1, FCC, EN/EIC 61326-1, IEC 61010 | |
De 1 a 5 ciclos, opción de excluir los resultados de los ciclos de los resultados promedios y los cálculos RSD | |
100 conjuntos de datos cada uno: titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medida directa | |
Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 in, resolución de 640 x 480 | |
De 1 a 2 | |
8102Electrodo de pH BNUWP ROSS Ultra, 927007MD sonda ATC, bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de tubos estándar, frasco de plástico de 1 l, tapón de frasco GL38 con dos orificios y tubo de secado, cable de ordenador, unidad USB, fuentes de alimentación de 110-240 V | |
IP-51 | |
Plástico ABS | |
Hasta 10 métodos con protección mediante contraseña opcional, métodos de importación/exportación con unidad USB | |
3 puertos USB para la impresora, conectores para unidad USB y software de ordenador | |
De 1 a 3 | |
-2000,0 - +2000,0 mV | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,1 mV | |
0,1 °C | |
5 velocidades seleccionables por el usuario (de250 a 3700 rpm) | |
De 5 °C a 40 °C | |
De -5,0 °C a +100,0 °C | |
Sí, con batería de reserva no volátil | |
Rutinario, rápido, cuidadoso o definido por el usuario | |
Punto de equivalencia o punto final predefinido | |
Sí, con una unidad flash USB | |
10” x 16” x 14”; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm |