Learn More
Thermo Scientific™ Sondas de compensación automática de la temperatura (ATC) de acero inoxidable Orion™
Corrija automáticamente las mediciones de pH con variación de pendiente de electrodos debido al cambio de temperatura.
105.00€ - 696.00€
Especificaciones
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH estándar
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 212 °F
Requisitos de almacenamiento almacenamiento en aire
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Descripción Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
11762847
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
917004
Sonda ATC con cuerpo de acero inoxidable Toma fono de 2,5 mm para medidores Russell
105.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10009140
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
917007
Sonda ATC con cuerpo de acero inoxidable DIN de 8 pines (serie A+)
596.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10669542
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
927007
Sonda ATC con cuerpo de acero inoxidable Punta fono (PerpHecT)
696.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10050113
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
927007MD
Sonda ATC con cuerpo de acero inoxidable MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star)
485.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10620004
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
928007MD
Sonda micro ATC con punta de acero inoxidable y cuerpo de epoxi MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star)
568.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Corrija automáticamente las mediciones de pH con variación de pendiente de electrodos debido al cambio de temperatura con las sondas de compensación automática de la temperatura (ATC) de acero inoxidable Thermo Scientific™ Orion™.
Intervalo de temperatura: de 0° a 100 °C 
Exactitud relativa: ± 1 °C
Intervalo de pH: de 0 a 14
Almacenamiento: almacenamiento en aire
Incluye: cable de 1 m
Nota:  El conector debe ser compatible con el medidor que utilice.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
De 0 °C a 100 °C
Medidor de pH estándar
De 32° a 212 °F
almacenamiento en aire
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.