Learn More
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Amyloid Stain
Demonstrate amyloid with Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Amyloid Stain.
Marca:  Thermo Scientific™ 87003
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10820770
  • 88.75€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Alkaline Congo Red solution will stain amyloid orange-to-red and display apple-green birefringence when examined with polarizing microscope
Especificaciones
Especificaciones
Stain Kit
1 Kit