Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivos de protección Orion™ para celdas de conductividad y sondas de oxígeno disuelto
Proporcione protección y peso adicionales con estos protectores para las células de conductividad y las sondas de oxígeno disuelto.
Marca: Thermo Scientific™ 081045
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Proporcione protección y peso adicionales para las células de conductividad y las sondas DE OD con las protecciones Thermo Scientific™ Orion™ para las células de conductividad y las sondas de oxígeno disuelto. Utilice la protección de acero inoxidable cuando se requiera una protección y un peso óptimos. Combine la tapa de acero inoxidable y la funda de plástico cuando se necesite peso para la inmersión y se necesite protección estándar. O, cuando se requiera un peso y una protección mínimos, utilice la protección de plástico.
Para utilizar con
- Células de conductividad 013005MD, 013010MD, 0130020MD, 013025MD, 013005A, 013010A y 013005D
- Sondas de oxígeno disuelto 080510MD, 0830005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A y 083005D
Especificaciones
Plástico | |
Células de conductividad, sondas de oxígeno disuelto | |
Dispositivos de protección Orion™ para celdas de conductividad y sondas de oxígeno disuelto | |
Acero inoxidable, plástico |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.