Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos cúpricos Orion™
Mida los iones cúpricos en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, precisa y económica con estos electrodos cúpricos.
Marca:  Thermo Scientific™ 9629BNWP
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10049150
  • 1625.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Measure cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically with the Thermo Scientific™ Orion™ Cupric Electrodes.
9629BNWP is a combination electrode with a Sure-Flow™ junction that allows easy cleaning. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap. 9429SC requires a separate electrode cable with a screw cap connector.
Cupric Half-Cell Electrode 9429BN and 9429SC are to be used with the Orion 900200 sure flow double Junction electrode.
No es necesario ningún electrodo de referencia independiente con este electrodo, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.
  • Número de catálogo de estándares de calibración: 0,1 M de Cu(NO3)2/942906
  • Número de catálogo de ISA requerido: 940011
Especificaciones
Especificaciones
BNC resistente al agua
La junta de líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación
Electrodo de ion selectivo combinado
Con conector BNC resistente al aguaSe requiere adaptador de BNC a USS con este producto como una compra única. N.º de referencia: 13-641-890
Medidores de ISE
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.