Learn More
Thermo Scientific™ Estándares de conductividad Orion™, soluciones y accesorios
Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con los estándares y soluciones de conductividad Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 01100710
Detalles adicionales : Peso : 0.20160kg
Descripción
Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con los estándares y soluciones de conductividad Thermo Scientific™ Orion™. Elija entre una selección completa de accesorios de conductividad que incluye estándares de conductividad y de TDS (sólidos disueltos totales). Todos los estándares de conductividad son trazables a los materiales de referencia del patrón NIST™.
Estándares de conductividad
- Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
- Diseño específico para satisfacer todas las necesidades del usuario final, incluidos los estándares DIN y de conformidad de uso en laboratorios.
- Las tablas de temperaturas de los estándares de conductividad están programadas en el software del medidor Thermo Scientific Orion para utilizarlas con la función de calibración automática.
Especificaciones
Patrón de conductividad | |
Sobre | |
Solución patrón | |
sí | |
Medidor de pH Orion | |
100°C | |
Soluble |
692 ppm NaCl cum | |
10 x 15 ml | |
Transparente | |
Patrón de conductividad | |
4.75 to 7.75 | |
1413μS/cm |
Seguridad y manipulación
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.