Learn More
Thermo Scientific™ Colorímetro y accesorios Orion™ AQUAfast™ AQ4000
Mida los parámetros más frecuentes en agua y aguas residuales con el colorímetro Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 con 65 métodos preprogramados y compatibilidad con las ampollas Auto-Test.
116.00€ - 1980.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11782168
|
Thermo Scientific™
AC2V16 |
Viales de 16 mm, paquete de 10 |
116.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11956069
|
Thermo Scientific™
AQ4000 |
Colorímetro para utilizar con 189 métodos preprogramados |
1980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11757737
|
Thermo Scientific™
AQ4ZER |
Kit cero |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mida los parámetros colorimétricos más frecuentes en agua y aguas residuales con el colorímetro Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 con 65 métodos preprogramados, selección automática de cuatro longitudes de onda y temporizador. Utilice las ampollas Auto-Test con los códigos de barras Auto-ID para simplificar las pruebas y la preparación de las muestras. Las ampollas contienen reactivos líquidos previamente medidos y se llenan con el volumen exacto de la muestra, el colorímetro lee el código de barras, identifica automáticamente el parámetro e inicia la prueba. Este medidor resistente al agua IP67 registra 100 puntos de datos y ofrece un promedio de duración de la batería de 2500 horas de uso intermitente.
Características:Información para pedidos:
Para su uso con Orion™ AQUAfast™ AQ4000, Orion™ AQUAfast™ AQ3070, Orion™ AQUAfast™ AQ3700 y los medidores serie Orion AQ2 que han dejado de fabricarse.
Nota: Utiliza ampollas Thermo Scientific™ Auto-ID™, reactivos líquidos, en polvo o en tabletas que incluyen muchos métodos aceptados por EPA, ISO y otras normativas.
Periodo de garantía limitada: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.